Drukuj
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-5-(trifluoromethyl)phenol, 4-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride
PC51027-1G PC51027-5G PC51027-25G
APOSPC51027-1GEA 284 PLN
APOSPC51027-1G APOSPC51027-5G APOSPC51027-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.119 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039240
Numer CAS: 58914-34-4