Drukuj
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC51010-1G PC51010-5G
APOSPC51010-1GEA 174 PLN
APOSPC51010-1G APOSPC51010-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline
Formuła: C₆H₄BrFN₂O₂
Temp. Wrzenia: 315 °C
Temp. topnienia: 109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18071077
Numer CAS: 1218764-80-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III