Drukuj
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5099-25G PC5099-5G
APOSPC5099-25GEA 2300 PLN
APOSPC5099-25G APOSPC5099-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane
Formuła: C₆H₅F₉
Temp. Wrzenia: 63 °C
Gęstość: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07784187
Numer CAS: 38436-17-8