Drukuj
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50968-1G PC50968-250MG PC50968-5G
APOSPC50968-1GEA 2150 PLN
APOSPC50968-1G APOSPC50968-250MG APOSPC50968-5G
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366.902 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398074
Numer CAS: 1261752-43-5