Drukuj
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50951-1G PC50951-250MG
APOSPC50951-1GEA 2870 PLN
APOSPC50951-1G APOSPC50951-250MG
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate
Formuła: C₁₀H₁₁FO₄
MW: 214.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28792932
Numer CAS: 1018451-11-0