Drukuj
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chloro-2-fluorobenzene
PC50950-1G PC50950-250MG
APOSPC50950-1GEA 3600 PLN
APOSPC50950-1G APOSPC50950-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302.366 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31915765
Numer CAS: 2092620-40-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III