Drukuj
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50949-1G PC50949-250MG PC50949-5G
APOSPC50949-1GEA 2610 PLN
APOSPC50949-1G APOSPC50949-250MG APOSPC50949-5G
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene
Formuła: C₆HBrClF₂I
MW: 353.33 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 2451256-38-3