Drukuj
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50566-1G PC50566-5G PC50566-25G
APOSPC50566-1GEA 1130 PLN
APOSPC50566-1G APOSPC50566-5G APOSPC50566-25G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃BrClFO
Temp. topnienia: 59…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22627836
Numer CAS: 1269440-82-5