Drukuj
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50564-1G PC50564-250MG
APOSPC50564-1GEA 3360 PLN
APOSPC50564-1G APOSPC50564-250MG
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Formuła: C₉H₄FN
MW: 145.133 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer CAS: 1581281-30-2