Drukuj
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50563-1G PC50563-250MG
APOSPC50563-1GEA 3050 PLN
APOSPC50563-1G APOSPC50563-250MG
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₉H₄FN
MW: 145.133 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11618086
Numer CAS: 167858-57-3