Drukuj
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50561-1G PC50561-250MG
APOSPC50561-1GEA 3050 PLN
APOSPC50561-1G APOSPC50561-250MG
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formuła: C₉H₄FN
MW: 145.133 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11618087
Numer CAS: 133960-64-2