Drukuj
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50559-1G PC50559-250MG
APOSPC50559-1GEA 3050 PLN
APOSPC50559-1G APOSPC50559-250MG
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile
Formuła: C₉H₄FN
MW: 145.133 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11656150
Numer CAS: 1233509-91-5