Drukuj
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50558-1G PC50558-250MG
APOSPC50558-1GEA 3050 PLN
APOSPC50558-1G APOSPC50558-250MG
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile
Formuła: C₉H₄FN
MW: 145.133 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD18205104
Numer CAS: 1378823-86-9