Drukuj
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50549-1G PC50549-250MG
APOSPC50549-1GEA 3160 PLN
APOSPC50549-1G APOSPC50549-250MG
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene
Formuła: C₆HBrF₃I
MW: 336.876 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD32669845
Numer CAS: 2514941-97-8