Drukuj
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50487-1G PC50487-250MG PC50487-5G
APOSPC50487-1GEA 696 PLN
APOSPC50487-1G APOSPC50487-250MG APOSPC50487-5G
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formuła: C₁₀H₉BrF₃NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31922515
Numer CAS: 2366994-29-6