Drukuj
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50479-1G PC50479-250MG
APOSPC50479-1GEA 2610 PLN
APOSPC50479-1G APOSPC50479-250MG
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene 95%
3-Bromo-1,2,4-trifluoro-5-iodobenzene
Formuła: C₆HBrF₃I
MW: 336.876 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32662414
Numer CAS: 2451256-37-2