Drukuj
2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50442-1G PC50442-5G
APOSPC50442-1GEA 1250 PLN
APOSPC50442-1G APOSPC50442-5G
2,4-Dichloro-6-fluorophenol 97%
2,4-Dichloro-6-fluorophenol
Formuła: C₆H₃Cl₂FO
MW: 180.992 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12405440
Numer CAS: 344-21-8