Drukuj
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Bromo-2-ethoxy-1,3-difluorobenzene
PC50441-10G PC50441-1G PC50441-5G
APOSPC50441-10GEA 2870 PLN
APOSPC50441-10G APOSPC50441-1G APOSPC50441-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobromobenzene
Formuła: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.041 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18917873
Numer CAS: 115467-04-4