Drukuj
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC50439-10G PC50439-1G PC50439-5G PC50439-25G
APOSPC50439-10GEA 2880 PLN
APOSPC50439-10G APOSPC50439-1G APOSPC50439-5G APOSPC50439-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formuła: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275.45 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11856023
Numer CAS: 1417567-41-9