Drukuj
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,3-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC50438-1G PC50438-250MG PC50438-5G
APOSPC50438-1GEA 3190 PLN
APOSPC50438-1G APOSPC50438-250MG APOSPC50438-5G
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene 98%
3,5-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃O
MW: 230.999 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28787555
Numer CAS: 151276-08-3