Drukuj
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Bromo-2-fluoro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC50433-10G PC50433-1G PC50433-5G
APOSPC50433-10GEA 2870 PLN
APOSPC50433-10G APOSPC50433-1G APOSPC50433-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.023 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31737212
Numer CAS: 2167934-38-3