Drukuj
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50430-1G PC50430-5G
APOSPC50430-1GEA 3480 PLN
APOSPC50430-1G APOSPC50430-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
Formuła: C₆H₃BrF₆S
MW: 301.047 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32708474
Numer CAS: 2514942-03-9