Drukuj
3,5-Difluorophenetole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,3-Difluoro-5-ethoxybenzene
PC50429-10G PC50429-1G PC50429-5G
APOSPC50429-10GEA 2400 PLN
APOSPC50429-10G APOSPC50429-1G APOSPC50429-5G
3,5-Difluorophenetole 98%
3,5-Difluorophenetole
Formuła: C₈H₈F₂O
MW: 158.145 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19105371
Numer CAS: 144891-25-8