Drukuj
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50426-10G PC50426-1G PC50426-5G
APOSPC50426-10GEA 2870 PLN
APOSPC50426-10G APOSPC50426-1G APOSPC50426-5G
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
2,5-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formuła: C₇H₂BrF₅
MW: 260.987 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28737903
Numer CAS: 1807071-16-4