Drukuj
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,3-Difluoro-6-chlorotoluene
PC50422-1G PC50422-250MG PC50422-5G
APOSPC50422-1GEA 1450 PLN
APOSPC50422-1G APOSPC50422-250MG APOSPC50422-5G
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
6-Chloro-2,3-difluorotoluene
Formuła: C₇H₅ClF₂
MW: 162.564 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12922582
Numer CAS: 1208077-23-9