Drukuj
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50421-10G PC50421-1G PC50421-5G
APOSPC50421-10GEA 2950 PLN
APOSPC50421-10G APOSPC50421-1G APOSPC50421-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formuła: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223.124 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28797683
Numer CAS: 1803832-55-4