Drukuj
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Bromo-1,2-dichloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC50416-10G PC50416-1G PC50416-5G
APOSPC50416-10GEA 2870 PLN
APOSPC50416-10G APOSPC50416-1G APOSPC50416-5G
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formuła: C₇H₂BrCl₂F₃O
MW: 309.895 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32708470
Numer CAS: 2168733-41-1