Drukuj
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC50415-10G PC50415-1G PC50415-5G
APOSPC50415-10GEA 3820 PLN
APOSPC50415-10G APOSPC50415-1G APOSPC50415-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)toluene
Formuła: C₈H₆F₄
MW: 178.127 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD13185663
Numer CAS: 1214331-63-1