Drukuj
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50401-1G PC50401-250MG PC50401-5G
APOSPC50401-1GEA 392 PLN
APOSPC50401-1G APOSPC50401-250MG APOSPC50401-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene 95%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-2-fluoro-benzene
Formuła: C₉H₆BrF
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD22482443
Numer CAS: 1020153-63-2