Drukuj
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluorosulphonyltetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC50374-1G PC50374-5G
APOSPC50374-1GEA 545 PLN
APOSPC50374-1G APOSPC50374-5G
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride
Formuła: C₄F₈O₃S
MW: 280.093 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24842690
Numer CAS: 29514-94-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 III