Drukuj
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50363-1G PC50363-250MG PC50363-5G
APOSPC50363-1GEA 189 PLN
APOSPC50363-1G APOSPC50363-250MG APOSPC50363-5G
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28740570
Numer CAS: 1807212-21-0