Drukuj
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50346-1G PC50346-250MG PC50346-5G
APOSPC50346-1GEA 2030 PLN
APOSPC50346-1G APOSPC50346-250MG APOSPC50346-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24108577
Numer CAS: 1519109-81-9