Drukuj
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50332-1G PC50332-250MG PC50332-5G
APOSPC50332-1GEA 2400 PLN
APOSPC50332-1G APOSPC50332-250MG APOSPC50332-5G
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine
Formuła: C₉H₉BrF₃N
MW: 268.074 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09928975
Numer CAS: 728948-25-2