Drukuj
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50318-1G PC50318-250MG PC50318-5G
APOSPC50318-1GEA 3950 PLN
APOSPC50318-1G APOSPC50318-250MG APOSPC50318-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Formuła: C₆H₃BrClFO
MW: 225.443 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28734033
Numer CAS: 181288-96-0