Drukuj
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502907-1G PC502907-250MG
APOSPC502907-1GEA 2870 PLN
APOSPC502907-1G APOSPC502907-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.023 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31634841
Numer CAS: 2244086-36-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II