Drukuj
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502903-1G PC502903-250MG
APOSPC502903-1GEA 3050 PLN
APOSPC502903-1G APOSPC502903-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride
Formuła: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31634837
Numer CAS: 2244088-41-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III