Drukuj
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502899-1G PC502899-250MG
APOSPC502899-1GEA 3050 PLN
APOSPC502899-1G APOSPC502899-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.023 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31634835
Numer CAS: 2244087-06-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 III