Drukuj
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502895-1G PC502895-250MG
APOSPC502895-1GEA 464 PLN
APOSPC502895-1G APOSPC502895-250MG
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formuła: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
MW: 287.342 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31653058
Numer CAS: 2244064-17-1