Drukuj
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502894-1G PC502894-250MG
APOSPC502894-1GEA 464 PLN
APOSPC502894-1G APOSPC502894-250MG
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formuła: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
MW: 287.342 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31653057
Numer CAS: 2092899-88-0