Drukuj
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502893-1G PC502893-250MG
APOSPC502893-1GEA 464 PLN
APOSPC502893-1G APOSPC502893-250MG
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Formuła: C₉H₁₆F₃NO₂S
MW: 259.289 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31653055
Numer CAS: 2244064-22-8