Drukuj
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502892-1G PC502892-250MG
APOSPC502892-1GEA 551 PLN
APOSPC502892-1G APOSPC502892-250MG
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Formuła: C₉H₁₆F₃NO₂S
MW: 259.289 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31653054
Numer CAS: 2092899-89-1