Drukuj
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502891-1G PC502891-250MG
APOSPC502891-1GEA 870 PLN
APOSPC502891-1G APOSPC502891-250MG
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate
Formuła: C₉H₁₆F₃NO₂S
MW: 259.289 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17677143
Numer CAS: 1208080-46-9