Drukuj
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502883-1G PC502883-250MG
APOSPC502883-1GEA 3050 PLN
APOSPC502883-1G APOSPC502883-250MG
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride
Formuła: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31634828
Numer CAS: 2244087-75-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III