Drukuj
2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502880-1G PC502880-250MG
APOSPC502880-1GEA 3050 PLN
APOSPC502880-1G APOSPC502880-250MG
2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
2,4-Dibromobenzyl fluoride
Formuła: C₇H₅Br₂F
MW: 267.921 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079786
Numer CAS: 1780254-42-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III