Drukuj
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502715-1G PC502715-250MG PC502715-100MG PC502715-5G
APOSPC502715-1GEA 1450 PLN
APOSPC502715-1G APOSPC502715-250MG APOSPC502715-100MG APOSPC502715-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.564 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18393770
Numer CAS: 1261822-56-3