Drukuj
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502714-1G PC502714-250MG
APOSPC502714-1GEA 2960 PLN
APOSPC502714-1G APOSPC502714-250MG
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate
Formuła: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18399023
Numer CAS: 1261453-43-3