Drukuj
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502713-1G PC502713-250MG
APOSPC502713-1GEA 1010 PLN
APOSPC502713-1G APOSPC502713-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240.564 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18393799
Numer CAS: 1261617-84-8