Drukuj
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC502694-1G PC502694-5G
APOSPC502694-1GEA 714 PLN
APOSPC502694-1G APOSPC502694-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅Br₂F₃O
MW: 333.928 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03701032
Numer CAS: 685126-87-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II