Drukuj
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC502693-1G PC502693-5G
APOSPC502693-1GEA 621 PLN
APOSPC502693-1G APOSPC502693-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271.031 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03701031
Numer CAS: 685126-86-7