Drukuj
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Dostawca: Apollo Scientific
PC502652-1G PC502652-5G
APOSPC502652-1GEA 110 PLN
APOSPC502652-1G APOSPC502652-5G
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formuła: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249.143 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06637356
Numer CAS: 22227-63-0